Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vævsslibere
Artikelnummer. 10506645
Skift visning
Volumen:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelsk):
0,0005 til 0,0025 tommer.
0,0005 til 0,0055 tommer.
0,0008 til 0,0022 tommer.
0,001 til 0,003 tommer.
Længde (engelsk):
1,4 tommer
2,3 tommer.
3,4 tommer.
4,9 tommer
6,1 tommer
8,4 tommer
9,1''
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Clearance (engelsk) Længde (engelsk) unitSize
10506645 0,01 oz., 0,5 ml 0,0005 til 0,0025 tommer. 1,4 tommer Hver
13495469 0,06 oz., 2 ml 0,0005 til 0,0025 tommer. 2,3 tommer. Hver
11893133 3,3 oz., 100 ml 0,0005 til 0,0055 tommer. 9,1'' Hver
10145564 0,5 oz., 15 ml 0,001 til 0,003 tommer. 6,1 tommer Hver
10749155 0,23 oz., 7 ml 0,0008 til 0,0022 tommer. 4,9 tommer Hver
11868512 1,35 oz., 40 ml 0,001 til 0,003 tommer. 8,4 tommer Hver
13406419 0,03 oz., 1 ml 0,0005 til 0,0025 tommer. 3,4 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10506645 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8853000000
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Konstruktion helt i glas
Ordreinfo
Varer sælges én pr. Leveres med to støde: stor (til indledende prøvereduktion) og lille (for at danne det endelige homogenat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Clearance (engelsk) 0,0005 til 0,0025 tommer.
Clearance (metrisk) 0,06 til 0,13 mm
Kapacitet (engelsk) 0,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Materiale Glas
Produkttype Dounce vævssliber
Til brug med (applikation) Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Længde (engelsk) 1,4 tommer
Længde (metrisk) 37mm
Volumen 0,01 oz., 0,5 ml