Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ cylindriske TLC udviklingstanke
Beskrivelse
- Disse tanke giver maksimal dampfasemætning med en minimal mængde opløsningsmiddel
- Polyethylen eller glashætte medfølger
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Glas |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Mængde | 1 Ea. |
| Type | Cylindrisk TLC Udvikling af tank |
| Til brug med (applikation) | Giver maksimal dampfasemætning med en minimumsmængde opløsningsmiddel |
| Til brug med (udstyr) | 10 x 20 cm Tallerkenstr |
| Holder | 10 H x 5 cm ID Plade |
| Form | Cylindrisk |