Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tilbehør til kromatografikolonne
Artikelnummer. 17790878
Skift visning
Produkttype:
Tørringsrør/kromatografisøjle
Artikelnummer. Produkttype
17790878 Tørringsrør/kromatografisøjle
1 options
Artikelnummer. 17790878 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7473000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    132.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.74 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Til kromatografisøjler
  • 747000-serien Microflex Sæt
  • Har alsidige kede gevindforbindelser
  • Kan samles med højre side opad eller på hovedet, hvilket giver stor alsidighed
  • GPI trådstørrelse: 13 til 425
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til kromatografisøjler
Trådstørrelse 13-425
Produkttype Tørringsrør/kromatografisøjle