Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorptions-/ionbytningssøjler
Artikelnummer. p-61185
Længde (metrisk):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Kolonnekapacitet:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Inkluderer:
Frittet skive
Uden frittet skive
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11887413
Brand: DWK Life Sciences 4203200213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med eller uden frittet skive
  • Borosilikatglas
  • Forseglet frittet skive med grov porøsitet (40 μtil 60 m) understøtter pakning i kolonner i K420320-serien
  • Brug glasuld til at understøtte pakning i K420300-seriens kolonner (pakning medfølger ikke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Mange adskillelser i adsorptions- og ionbytterkromatografi
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Type Adsorptions-/ionbytningskromatografikolonne
Porestørrelse 40 til 60μ m
Kolonnekapacitet 20 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Uden frittet skive