Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorptions-/ionbytningssøjler
Beskrivelse
- Borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, klasse A-krav
- Egnet til adsorptions- og ionbytningskromatografi-separationer
- K420320 Series-søjler har en forseglet, grovporøs (40 til 60 μm) friteret skive til at understøtte pakning
- K420300 Series-søjler bruger glasuld til at understøtte pakning (pakning ikke inkluderet)
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 40 til 60μ m |
| Kolonnekapacitet | 20 mL |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Uden frittet skive |
| Til brug med (applikation) | Mange adskillelser i adsorptions- og ionbytterkromatografi |
| Type | Adsorptions-/ionbytningskromatografikolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 11 mm |