Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorptions-/ionbytningssøjler
Artikelnummer. 11807423
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Kolonnekapacitet:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Inkluderer:
Frittet skive
Uden frittet skive
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Kolonnekapacitet Inkluderer Pakningsstørrelse
11807423 300 mm 22 mm 110 mL Frittet skive Hver
11887413 300 mm 11 mm 20 mL Uden frittet skive Hver
11837423 600 mm 41 mm 790 mL Frittet skive Hver
11827423 500 mm 25 mm 250 mL Frittet skive Hver
11897413 400 mm 19 mm 110 mL Frittet skive Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11807423 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4203200233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.35 DKK
    664.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.23 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-05-2027
Med eller uden frittet skive
  • Borosilikatglas
  • Forseglet frittet skive med grov porøsitet (40 μtil 60 m) understøtter pakning i kolonner i K420320-serien
  • Brug glasuld til at understøtte pakning i K420300-seriens kolonner (pakning medfølger ikke)
Tekniske data
Porestørrelse 40 til 60μ m
Kolonnekapacitet 110 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Frittet skive
Til brug med (applikation) Mange adskillelser i adsorptions- og ionbytterkromatografi
Type Adsorptions-/ionbytningskromatografikolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 22 mm