Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Støttebase af fritteret glas
Artikelnummer. 11893123
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kimble Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltreringssamling 40/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11893123 Kimble Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltreringssamling 40/35 Hver
1 options
Artikelnummer. 11893123 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9538260090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6116.25 DKK
    5782.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 333.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
De Kimble™ Ultra-Ware™ Fritted Glass Support Base leveres med 40/35 led og glasfritte. Den er velegnet til brug med Kimble™ Ultra-Ware™ 90 mm mikrofiltreringssamling.
  • Produkttype: Frittet støttebase
  • Materiale: Glas
  • Fugestørrelse: 40/35
  • Til brug med: Kimble™ Ultra-Ware™ 90 mm Mikrofiltreringssamling 40/35
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Filtertype Glas Frit
Materiale Glas
Sterilitet Ikke steril
Standard konusled 40/35
Type Frittet støttebase
Til brug med (udstyr) Kimble Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltreringssamling 40/35