Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponentdele til mikrofiltreringssamling
Artikelnummer. p-3286698
Type:
Støttebase (47 mm)
Støttebase (90 mm)
Tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11893113
Brand: DWK Life Sciences 9537770001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komponenter til Ultra-ware™ mikrofiltreringsenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ultra-ware mikrofiltreringsenhed med PTFE-beklædt frittet glasunderstøtning
Materiale Frittet glas
Type Støttebase (47 mm)
Diameter (metrisk) 47 mm