Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponentdele til mikrofiltreringssamling
Artikelnummer. 11893113 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Type:
Støttebase (47 mm)
Støttebase (90 mm)
Tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11893113 Støttebase (47 mm) Hver
11887523 Støttebase (90 mm) Hver
11883113 Tragt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11893113 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9537770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1696.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.90 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmonteringskomponenter er erstatnings- og tilbehørskomponenter designet til brug med Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmonteringssystemet, hvilket sikrer pålidelig filtreringsydelse i laboratorieapplikationer.
  • Udskiftnings- og tilbehørskomponenter til Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ mikrofiltreringsenheder
  • Inkluderer glastragte, støttebaser og aluminiumsklemmer til at vedligeholde eller udvide filtreringsopsætninger
  • Støttebaser fås i størrelser 47 mm og 90 mm for at rumme forskellige filtermembrandiametre
  • Aluminiumsklemmen sikrer sikker forsegling af tragten til understøttende base under filtrering
  • Designet til kompatibilitet med standard Ultra-Ware™ mikrofiltreringskonfigurationer
  • Egnet til laboratoriefiltrering af vandige og kompatible opløsningsmiddelprøver
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Materiale Frittet glas
Sterilitet Ikke steril
Type Støttebase (47 mm)
Diameter (metrisk) 47 mm
Til brug med (udstyr) Ultra-ware mikrofiltreringsenhed med PTFE-beklædt frittet glasunderstøtning