Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponentdele til mikrofiltreringssamling
Artikelnummer. 11887523
Skift visning
Type:
Støttebase (47 mm)
Støttebase (90 mm)
Tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11887523 Støttebase (90 mm) Hver
11893113 Støttebase (47 mm) Hver
11883113 Tragt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11887523 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9538010090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1837.50 DKK
    1615.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.22 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
KIMBLE™ KONTES™ Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmonteringskomponenter er erstatnings- og tilbehørskomponenter designet til brug med Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmonteringssystemet, hvilket sikrer pålidelig filtreringsydelse i laboratorieapplikationer.
  • Replacement and accessory components for Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ microfiltration assemblies
  • Includes glass funnels, support bases, and aluminum clamps to maintain or expand filtration setups
  • Support bases available in 47mm and 90mm sizes to accommodate different filter membrane diameters
  • Aluminum clamp provides secure sealing of funnel to support base during filtration
  • Designed for compatibility with standard Ultra-Ware™ microfiltration assembly configurations
  • Suitable for laboratory filtration of aqueous and compatible solvent samples
Tekniske data
Engangs Reusable
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Type Støttebase (90 mm)
Diameter (metrisk) 90 mm
Til brug med (udstyr) Ultra-ware microfiltration assembly with PTFE-faced fritted glass support