Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Skruetråd N-51A Borosilikatglasprøvehætteglas: Uden hætter
Volumen (metrisk):
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
Lavt udtrækbar Kimax N-51A glas
- Borosilikatglasprøvehætteglas uden hætter
Overholdelse
Kimax N-51A glas er i overensstemmelse med ASTM Type 1, klasse B krav.
Specifications
Specifications
| Klassifikation | B |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelle formål |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1 dr. |
| Produktlinje | Kimble |
| Volumen (metrisk) i alt | 4 mL |
| Show More |