Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Skruetråd N-51A borosilikatglasprøvehætteglas: Med umonterede, lukkede sorte fenolhætter med gummiforinger
Artikelnummer. p-4909480
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
Højde (metrisk):
35 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 576
Artikelnummer. 12743067
Brand: DWK Life Sciences 60910L12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavt udtrækbar Kimax N-51A glas
  • Borosilikatglasprøvehætteglas med hætter
  • Kasketter er ikke påsat
Overholdelse
Kimax N-51A glas er i overensstemmelse med ASTM Type 1, klasse B krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation B
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Højde (metrisk) 35 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I