Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Skruetråd N-51A borosilikatglasprøvehætteglas: Med umonterede, lukkede sorte fenolhætter med gummiforinger
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
Højde (metrisk):
35 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 576
Beskrivelse
- Borosilikatglasprøvehætteglas med hætter
- Kasketter er ikke påsat
Overholdelse
Kimax N-51A glas er i overensstemmelse med ASTM Type 1, klasse B krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | B |
| Materiale (liner) | Gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Til brug med (applikation) | Til generelle formål |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |