Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Udskiftning med snaphætte
Artikelnummer. 10432195
:
Størrelse 2
Artikelnummer. 10432195
Brand: DWK Life Sciences 738372
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kat. nr. 05-538-41C/D centrifugerør
  • Polyethylen
  • Størrelse 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Snap Cap
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) 05-538-41C/D engangs almindelige koniske glascentrifugerør