Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialiserede/certificerede cylindriske mikrokolber
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Kalibreret til at indeholde
- Permanent mærket med individuelt serienummer
- Individuelt kalibreret og certificeret mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST™
- Cylindrisk krop for bedre blanding og dræning
- Lettere at udtage prøver ved hjælp af pipetter
- Bred base giver stabilitet
- Markeringssted
- Slidt glasprop
- 1 og 2 mL størrelser leveres med standard konisk 8 prop; 10 ml størrelse med standard tilspidsning 9
Overholdelse
Designet ud fra krav fra ASTM™ E 237, klasse A i serie.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 3,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 9.4 cm |
| Tolerance | ±0,01 ml |
| Uddannet | Ja |
| Lukkestørrelse | 8 |