Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Pyknometer flaske
Artikelnummer. p-4842611
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Højde (metrisk):
175 mm
186 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12737567 50 ml 186 mm Hver
12727567 25 ml 175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12737567 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 15123N50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til måling og sammenligning af densiteter eller massefylde af væsker og faste stoffer. Dette ikke-kviksølv spiritusfyldte pyknometer leveres med Standard Taper 10/18 termometer med en rækkevidde på 14 til 38 C °i 0,2° stigninger.
  • Termometer er gentestet for nøjagtighed indeni± 0,2 grader C
  • Standard Taper 5/12 siderørshætte har en lille åbning nær toppen
  • Kroppen er konisk for maksimal stabilitet
  • Kapaciteten er inden for 10 procent af den nominelle vist på kolben
  • Hver kolbe er nummereret for let identifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Højde (metrisk) 186 mm
Produkttype Pyknometer flaske