Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Graduerede fermenteringsrør
Artikelnummer. 15373152 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15373152 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15373152 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 461625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    466.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.99 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Lodret gradueringsrør
  • Hvide keramiske emaljegrader starter ved 0,3 ml
  • Lodret rør OD x L: 13 x 100 mm
  • Ca. OD af pære: 30 mm
Tekniske data
Type Fermenteringsrør
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Mængde Kasse med 1