Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer-kolber med skruelåg
Artikelnummer. 11797979 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11797979 500 mL Pakke med 6
11787979 250 mL Pakke med 6
11707989 1000 mL Pakke med 4
11717989 2000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11797979 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. KC26720500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2473.32 DKK / Pakke med 6
    Spare 141.68 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Indeholder
Blå hætter og hælde ringe
Plastbelagt for øget sikkerhed
  • KimCote™ plastbelægning
  • Store åbninger og GL 45 gevindlukninger for nem adgang og tæt forsegling
  • Blå hætter og klare hældningsringe medfølger
  • Markeringspletter og skæl er holdbar hvid keramisk emalje
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Omvendt metrisk skala gradueringer
Diameter (engelsk) Ydre 4,01 tommer.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 25 til 500 ml
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm
Inkluderer Klare hældningsringe
Produkttype Erlenmeyer Flask
Skriveflade Hvid keramisk emaljemærkning
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet Yes
Mundstil Threaded
Sterilitet Non-sterile
Bund form Conical
Lukketype Skrue
Diameter (metrisk) Udvendig 102 mm
Overfladebehandling Untreated