Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer-kolber med skruelåg
Artikelnummer. 11787979
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11787979 250 mL Pakke med 6
11797979 500 mL Pakke med 6
11707989 1000 mL Pakke med 4
11717989 2000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11787979 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. KC26720250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Blå hætter og hælde ringe
Plastbelagt for øget sikkerhed
  • KimCote™ plastbelægning
  • Store åbninger og GL 45 gevindlukninger for nem adgang og tæt forsegling
  • Blå hætter og klare hældningsringe medfølger
  • Markeringspletter og skæl er holdbar hvid keramisk emalje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Omvendt metrisk skala gradueringer
Diameter (engelsk) Ydre 3,18 tommer.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 10 til 250 ml
Højde (engelsk) 4,92 tommer.
Højde (metrisk) 12.5 cm
Inkluderer Klare hældningsringe
Skriveflade Hvid keramisk emaljemærkning
Lukketype Skrue
Diameter (metrisk) Udvendig 81 mm