Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer-kolber med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Indeholder
Blå hætter og hælde ringe
Plastbelagt for øget sikkerhed
- KimCote™ plastbelægning
- Store åbninger og GL 45 gevindlukninger for nem adgang og tæt forsegling
- Blå hætter og klare hældningsringe medfølger
- Markeringspletter og skæl er holdbar hvid keramisk emalje
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Omvendt metrisk skala gradueringer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 6,34 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Graduation Range | 100 til 2000 ml |
| Højde (engelsk) | 10,43 tommer. |
| Højde (metrisk) | 26.5 cm |
| Inkluderer | Klare hældningsringe |
| Vis mere |