Beskrivelse
- Modificeret Dean-Stark fælde kalibreret“ At indeholde” med standard koniske 24/40 led og en sidearmsbro til trykudligning
- 10mL modtager gradueret fra 0 til 1mL i 0,1mL divisioner± 0,05 ml, og fra 1 til 10 ml i 0,2 ml divisioner± 0,1 ml
- Holdbar hvid skala
- Designet fra ASTM™ E 123-92, stil A
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | To armudtag |
| Til brug med (applikation) | Syntetisk kemi til at opsamle vand (eller anden væske) fra en reaktor |
| Type | Destillering fugtmodtager |
| Volumen | 0,33 oz., 10 ml |
| Certificeringer/compliance | ASTM E123 |
| Kapacitet (metrisk) | 10mL |
| Til brug med (udstyr) | Tilbageløbskondensator |
| Standard konusled | 24/40 |
| Kapacitet (engelsk) | 0,33 oz. |