Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Destillationsapparatets komplet samling
Artikelnummer. 12754037
Skift visning
Volumen:
33,81 oz., 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12754037 33,81 oz., 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12754037 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 215001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4142.25 DKK
    3915.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 226.34 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-07-2027
Indeholder
  • 500 eller 1000 ml fladbundet kolbe
  • Destillationshoved med en standard konisk 19/38 fugeprop
  • Kappet (200 mm) Graham kondensator med standard konus 19/38 topsamling
Komplet montage
Bruges til at destillere små mængder vand eller i APHA-metode 4500-NH 3 til bestemmelse af nitrogen (ammoniak) i renset drikkevand, naturligt vand og højt renset spildevand (koncentration,< 20 μg/L)
Tekniske data
Inkluderer 500 eller 1000 ml fladbundet kolbe, destillationshoved med en 19/38 fugeprop, kappet Graham kondensator med 19/38 topsamling
Til brug med (applikation) Generel destillation og phenoldestillation
Type Destillationsapparat
Materiale Borosilikatglas
Volumen 33,81 oz., 1000 ml
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A
Kapacitet (metrisk) 1000mL
Standard konusprop nr. 27
Standard konusled 19/38
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.