Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Klasse A Cassia kolbe
Artikelnummer. 11813173
:
Std. Taper Stopper, No.13; 100 til 110 ml
Artikelnummer. 11813173
Brand: DWK Life Sciences 28066110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde
Kalibreret til at indeholde
  • Officielle USA Farmakopémetode til at analysere kanelaldehyd og analysere kassia-, kanel- og nellikeekstrakter
  • Bestem mængden af umættede bestanddele i halmolie eller lignende vaskeolier ved sulfoneringsmetode
  • Tolerance:± 0,08 ml
  • Kapacitet: 100 til 110 ml i 0,1 ml opdelinger
  • Med standard taper 13 stop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Kapacitet (metrisk) 110 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 10,23 tommer.
Højde (metrisk) 26 cm
Tolerance ±0,08 ml
Uddannet Ja
Lukkestørrelse 13