Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Hætteglas
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
5,0 ml
10,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Uddannet:
Ja
Nej
Volumen (engelsk):
0,03 dr.
0,08 dr.
1,35 dr.
2,75 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Klart glas Micro-Vial med åben top lukning og PTFE-beklædt silikone septum
- Fremstillet med ekstra tykke klare glasvægge for både robusthed og forstørrelse af indholdet
- Ugradueret, med markeringsplet
- Røret har en gevindfinish
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 0,3 ml |
| Uddannet | Nej |
| Stil | Tilspidset |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0,08 dr. |
| Lukketype | Skruelåg (åben top) |
| Vis mere |