Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Hætteglas
Beskrivelse
- Klart glas Micro-Vial med åben top lukning og PTFE-beklædt silikone septum
- Fremstillet med ekstra tykke klare glasvægge for både robusthed og forstørrelse af indholdet
- Ugradueret, med markeringsplet
- Røret har en gevindfinish
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 5,0 ml |
| Uddannet | Nej |
| Stil | Tilspidset |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1,35 dr. |
| Lukketype | Skruelåg (åben top) |
| Vis mere |