Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Flad bund skrue gevind kulturrør
Artikelnummer. 17750888
Kapacitet (metrisk):
8 mL
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
Trådstørrelse:
13-415
Artikelnummer. 17750888
Brand: DWK Life Sciences 90H13100F
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uden kasketter
  • Borosilikatglas
  • Krympe wrap bakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse B
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til vævskultur og klinisk kemi
Etikettype Ingen
Emballage Krympeindpakket bakke
Trådstørrelse 13-415
Diameter (metrisk) 13 mm