Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Økonomisøjler Sample Diffusion Disc
Artikelnummer. 13476349
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 cm
1,5 cm
2,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13476349
Brand: DWK Life Sciences 4204041000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flex-Column™ prøvediffusionsskiver beskytter gelbedet mod at blive forstyrret under prøvepåføring, når der ikke bruges en flowadapter.
  • En gennemsigtig akrylring er forseglet til en 20um porøs HDPE-skive, som beskytter toppen af gelbedet, når prøven påføres manuelt
  • En tværstang på toppen af akrylringen tillader nem fjernelse af prøvediffusionsskiven fra søjlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Prøve diffusionsdisk
Diameter (metrisk) Indvendig 1 cm
Til brug med Kimble-Chase økonomikolonner