Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Økonomisøjler Sample Diffusion Disc
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 cm
1,5 cm
2,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Flex-Column™ prøvediffusionsskiver beskytter gelbedet mod at blive forstyrret under prøvepåføring, når der ikke bruges en flowadapter.
- A transparent acrylic ring is sealed to a 20um porosity HDPE disc which protects the top of the gel bed when the sample is manually applied
- A crossbar on the top of the acrylic ring permits easy removal of the sample diffusion disc from the column.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,5 cm |
| Til brug med | Kimble-Chase Economy Columns |