Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ Engangs storvolumen pasteurpipetter
Beskrivelse
- Enkelte overføringshåndtag 4mL
- Designet til brug med API Analytab System
Nyttig i alle typer enterisk diagnostisk testning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP type III |
| Oversigt | Kropslængde: 8,89 cm; 3,5 tommer |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (engelsk) | 5,75 tommer. |
| Længde (engelsk) Tip | 2,25 tommer. |
| Længde (metrisk) spids | 5.71 cm |
| Volumen (engelsk) | 0,135 oz. |
| Farve | Crystal Clear |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Vis mere |