Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Engangsglaskulturrør
Kapacitet (metrisk):
8 mL
Beskrivelse
Rundbundet med gevind hals
- Fremstillet af klart borosilikatglas
- Udvendig dia. dia.: 0,5 tommer. (13 mm)
- Længde: 4 tommer. (100 mm)
- Tråd: 13-415
- Ingen markering plet
- Skruehætter medfølger ikke
- 1000 pr.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Til vævskultur og klinisk kemi |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | Krympeindpakket bakke |
| Trådstørrelse | 13-415 |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Vis mere |