Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Gennemsigtige prøvehætteglas med skruetråd uden lukninger
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 12 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 3.2 dr. |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Certificeringer/compliance | ASTM Type I, klasse A |
| Lukkestørrelse | 15-425 |