Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Gennemsigtige prøvehætteglas med skruetråd uden lukninger
Artikelnummer. 11842983
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11842983
Brand: DWK Life Sciences 608121528
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Højde (metrisk) 28 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, klasse A
Lukkestørrelse 13-425