Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Gennemsigtige prøvehætteglas med skruetråd uden lukninger
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivning
- Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 5.4 dr. |
| Højde (metrisk) | 57 mm |
| Certificeringer/compliance | ASTM Type I, klasse A |
| Lukkestørrelse | 24-400 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering