Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Gennemsigtige skruegevindprøvehætteglas med umonterede PTFE-beklædte/hvide gummiforede lukninger
Artikelnummer. 11882993
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
24 mL
Højde (metrisk):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
23 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
20-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11882993
Brand: DWK Life Sciences 60812B2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Umonteret lukket top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Lukningerne inkluderer PTFE-beklædte/hvide gummiforinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Klassifikation EN
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 8 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 2.16 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 60 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I
Lukkestørrelse 15-425