Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Gennemsigtige skruegevindprøvehætteglas med umonterede PTFE-beklædte/hvide gummiforede lukninger
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
24 mL
Højde (metrisk):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
23 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
20-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
- Lukningerne inkluderer PTFE-beklædte/hvide gummiforinger
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | PTFE/gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 24 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 6.5 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |