Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte PTFE-beklædte/hvide gummiforede hætter
Artikelnummer. 11892943
Skift visning
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Skruelåg (lukket top)
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
3,2 dr.
4,32 dr.
5,4 dr.
6,5 dr.
6,76 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11892943 Skruelåg (lukket top) 5,4 dr. Pakke med 72
11813023 Skruelåg 0,5 dr. Pakke med 288
11842963 Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret 2,16 dr. Pakke med 144
11832963 Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret 1 dr. Pakke med 144
11852963 Skruelåg (lukket top) 3,2 dr. Pakke med 144
11862963 Skruelåg (lukket top) 4,32 dr. Pakke med 144
11872963 Skruelåg (lukket top) 6,5 dr. Pakke med 144
11882943 Skruelåg (lukket top) 10,82 dr. Pakke med 72
11802953 Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret 6,76 dr. Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11892943 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 60811B5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1307.25 DKK
    1233.33 DKK / Pakke med 72
    Spare 73.92 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Små kassemængder
  • Fremstillet af klart 33 ekspansion, borosilikatglas
  • Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 20 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 5,4 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg (lukket top)
Mængde 72/Cs.
Markeringssted No
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 57 mm
Produkttype Sample Vial with Screw Cap