Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ klare prøveglas med skruegevind og påsatte låg med PTFE-belægning og hvid gummiforing
Beskrivelse
- Små kassemængder
- Fremstillet af klart 33 ekspansion, borosilikatglas
- Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | PTFE/gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 10,82 dr. |
| Vis mere |