Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte PTFE-beklædte/hvide gummiforede hætter
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Skruelåg (lukket top)
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
10.82 dr.
2.16 dr.
3.2 dr.
4.32 dr.
5.4 dr.
6.5 dr.
6.76 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
Beskrivelse
- Små kassemængder
- Fremstillet af klart 33 ekspansion, borosilikatglas
- Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | PTFE/gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 24 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 6.5 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Skruelåg (lukket top) |
| Vis mere |