Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte PTFE-beklædte/hvide gummiforede hætter
Artikelnummer. 11852963
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Skruelåg (lukket top)
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
10.82 dr.
2.16 dr.
3.2 dr.
4.32 dr.
5.4 dr.
6.5 dr.
6.76 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 11852963
Brand: DWK Life Sciences 60811B3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Små kassemængder
  • Fremstillet af klart 33 ekspansion, borosilikatglas
  • Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 12 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 3.2 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg (lukket top)
Højde (metrisk) 65 mm