Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte lukninger
Volumen (metrisk):
20 mL
40 mL
Højde (metrisk):
57 mm
95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Beskrivelse
- Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
- Lukninger leveres med PTFE-beklædte silikoneforinger
- Hætteglas er pakket i korrugerede bakker med skillevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 5.4 dr. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg (åben top) |
| Vis mere |