Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte lukninger
Artikelnummer. 11842953
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
57 mm
95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11842953
Brand: DWK Life Sciences 60811S10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede åben top hvid polypropylen lukninger
  • Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Lukninger leveres med PTFE-beklædte silikoneforinger
  • Hætteglas er pakket i korrugerede bakker med skillevægge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10.82 dr.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 95 mm