Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Artikelnummer. 11872923
Skift visning
Standard konusled:
Øvre: 24/40, Nedre: 24/40
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Inkluderer:
4 mm drænhuller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11872923 Øvre: 24/40, Nedre: 24/40 250 ml 4 mm drænhuller Hver
1 options
Artikelnummer. 11872923 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 5702652524
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Accessory for rotary evaporator trap
  • Square Joint Bead
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Volumen 8.45 oz., 250 mL
Certificeringer/compliance USP Type I and ASTM E438, Class A
Til brug med (applikation) Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator
Højde (engelsk) 8 in.
Højde (metrisk) 20.5 cm
Inkluderer 4 mm drænhuller
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype Bottom Vapor Tube Trap
Standard konusled Øvre: 24/40, Nedre: 24/40