Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Lukket System Micro Tissue Homogenizer Artikelnummer.: 13440289
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Lukket System Micro Tissue Homogenizer
Artikelnummer. p-4494240
Bulk, Ikke steril, Pakke med 50
Emballage:
Bulk
Enkelt pakke
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 13440289
Brand: DWK Life Sciences 7496250010
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Sikre effektiv slibning af prøver ved at minimere potentiel eksponering for farlige materialer
  • Klart polypropylenrør
  • Polyacetal støder med indstøbt skaftbeskytter
  • Slibende overflade (pistilspids og inderrørsområde)
  • Fås i sterile og ikke-sterile versioner
  • Kapacitet: 1,5 ml
Til dyrevæv og organer, plantematerialer, insekter, DNA, RNA, proteiner, gær og enzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Til brug med (applikation) Til animalsk væv og organer, plantematerialer, insekter, DNA, RNA, proteiner, gær og enzymer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Inkluderer PP rør, POM støder
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Emballage Bulk
Volumen 0,05 oz., 1,5 ml
Sterilitet Ikke steril
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Lukket System Micro Tissue Homogenizer >