Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Lukket System Micro Tissue Homogenizer
Artikelnummer. 15344182
Skift visning
Emballage:
Bulk
Enkelt pakke
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Sterilitet Pakningsstørrelse
15344182 Enkelt pakke Steril Pakke med 50
13440289 Bulk Ikke steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15344182 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9749625002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Sikre effektiv slibning af prøver ved at minimere potentiel eksponering for farlige materialer
  • Klart polypropylenrør
  • Polyacetal støder med indstøbt skaftbeskytter
  • Slibende overflade (pistilspids og inderrørsområde)
  • Fås i sterile og ikke-sterile versioner
  • Kapacitet: 1,5 ml
Til dyrevæv og organer, plantematerialer, insekter, DNA, RNA, proteiner, gær og enzymer
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Til brug med (applikation) Til animalsk væv og organer, plantematerialer, insekter, DNA, RNA, proteiner, gær og enzymer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Inkluderer PP rør, POM støder
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Emballage Enkelt pakke