Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Lukket System Micro Tissue Homogenizer
Beskrivelse
Sikre effektiv slibning af prøver ved at minimere potentiel eksponering for farlige materialer
- Klart polypropylenrør
- Polyacetal støder med indstøbt skaftbeskytter
- Slibende overflade (pistilspids og inderrørsområde)
- Fås i sterile og ikke-sterile versioner
- Kapacitet: 1,5 ml
Til dyrevæv og organer, plantematerialer, insekter, DNA, RNA, proteiner, gær og enzymer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,05 oz. |
| Til brug med (applikation) | Til animalsk væv og organer, plantematerialer, insekter, DNA, RNA, proteiner, gær og enzymer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | PP rør, POM støder |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Emballage | Bulk |
| Sterilitet | Ikke steril |