Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Ravgule skruegevindhætteglas m/fastgjorte PTFE-beklædte/hvide gummiforede lukninger
Artikelnummer. 11862953
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
5,5 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
1,49 dr.
10,82 dr.
5,4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 11862953
Brand: DWK Life Sciences 60911B10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
  • Lukkes med PTFE-beklædte/hvide gummiforinger eller hvide gummiforinger
  • Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10,82 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Højde (metrisk) 95 mm
Certificeringer/compliance USP Type I