Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Ravgule skruegevindhætteglas m/fastgjorte PTFE-beklædte/hvide gummiforede lukninger
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
5,5 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
1,49 dr.
10,82 dr.
5,4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Beskrivelse
- Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
- Lukkes med PTFE-beklædte/hvide gummiforinger eller hvide gummiforinger
- Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1,8 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0,5 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Vis mere |