Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevindhætteglas med påsatte hvide gummiforede lukninger
Artikelnummer. 11843023
Lukketype:
Skruelåg
Skruelåg (lukket top)
Volumen (engelsk):
0,37 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Artikelnummer. 11843023
Brand: DWK Life Sciences 60911D12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
  • Lukkes med hvide gummiforinger
  • Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0,37 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 35 mm
Certificeringer/compliance USP Type I