Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew-gevindhætteglas med påsatte hætter, 0,12 tommer. Silikone Septa
Artikelnummer. 11892953
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11892953
Brand: DWK Life Sciences 60911P10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukker leveres med PTFE-beklædt, silikone septa
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
  • Hvide polypropylen-lukninger med åben top fastgjort
  • Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
  • Silikonegummi tykkelse: 0,12 tommer.
  • PTFE tykkelse: 0,005 tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 mL
Septum PTFE/Silicone
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10.82 dr.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 95 mm