Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskrue-gevindhætteglas med påsatte hætter, 0,06 tommer. Silikone Septa
Artikelnummer. 11812963
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11812963
Brand: DWK Life Sciences 60911S5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukker leveres med PTFE-beklædt, silikone septa
  • Fremstillet af ravfarvet 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Hvide polypropylen-lukninger med åben top fastgjort
  • Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
  • PTFE tykkelse: 0,005 tommer.
  • Silikonegummi tykkelse: 0,06 tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Septum PTFE/Silicone (0,75 mil)
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 5.4 dr.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 57 mm